Beskrivning
- Glasmaterial.
- Halvcell.
- 6 månaders garanti.
- Används för att bygga en elektrokemisk pH-cell.
Specifikationer
Specifikationer
| Korsning | Enkel |
| Material | Glaskropp |
| Typ | pH-referens halvcellelektrod |
| Intern referens | Ag/AgCl Fyll |