Läs mer
Masterflex™ Transferslang, platinahärdad silikon
Diameter (metrisk) Inre:
4.8 mm
6.4 mm
Förpackningsstorlek:
7.5m
Description
- Osteriliserad platinahärdad silikon kommer i en förpackning som innehåller 25 fot slang
- Rymmer ett brett temperaturområde
- Överensstämmer med USP Klass V, EP, FDA, REACH, RoHS, ADCF
- FDA, USP , USDA, GMP Auktoriserad
- Låg proteinbindning, svampresistent, ftalat- och latexfri
- Translucent Tubing är icke-toxisk, icke-hemolytisk och icke-pyrogen
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | FDA, USP , USDA, GMP |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.8 mm |
| Material | Silikon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -60 °C |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Genomskinligt |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 460 °C |