Läs mer
Extech Allmän RTD-temperatursond
Produktkod. 13437029 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-40 °C till +500 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13437029
Brand: Extech 2684242
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Allmän RTD-temperatursond för användning med FAMEs, bekämpningsmedel, läkemedel, fenoler.
  • Kompatibel med Extech modellerna SDL200, Oyster-10/15/16 meter, 407227/407228 och PH210 beroende på sonden.
  • Utöka kapaciteten hos din temperaturmätare med ytterligare sonder för en mängd olika applikationer.
Specifikationer
Typ Sond
För användning med (applikation) Allmänt syfte
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +932 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +500 °C