Läs mer
Gilson™ Tillbehör för PIPETMANTM kompletta pipettersystem – CarrouselTM pipettstativ
Alle ansehen Gilson ProdukteBeschreibung
- Robust, stabil och platsbesparande ställning
- Får bänkarbete att se prydligt och prydligt ut
- Den tunga botten på stället förhindrar att de välter
Spezifikation
Spezifikation
| Innehåll och lagring | 1x karusellpipettstativ |
| Färg | Vitt |
| För användning med | Pipetter |
| Material | Polypropen |
| Typ | Pipetthållare |
| För användning med (applikation) | Rymmer 7 pipetter |
| För användning med (utrustning) | PIPETMAN™ Komplett pipetteringssystem |
| Inkluderar | 1x karusellpipettstativ |
| Förpackningstyp | Låda |
| Kvantitet | 1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?