Läs mer
Gilson™ Tillbehör för PIPETMANTM Complete Pipetting System – SingleTM Pipethållare
Produktkod. 10295682 Handla allt Gilson Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Pipetteman™ komplett pipetteringssystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10295682 Pipetteman™ komplett pipetteringssystem Varje
1 options
Produktkod. 10295682 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F161406
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Hängare med självhäftande baksida är designad för användning där utrymmet är begränsat (dragskåp, sterila huvar, etc.)
  • Fäster på vilken slät, torr yta som helst utan skador
  • Motståndskraftig mot kemikalier och UV-ljus
  • Håller vilken pipett som helst Gilson utom PIPETMANTM-konceptet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1x enkel pipetthållare
Färg Vitt
För användning med Pipetter
Material Polypropen
Typ Pipetthållare
För användning med (utrustning) Pipetteman™ komplett pipetteringssystem
Inkluderar 1x enkel pipetthållare
Förpackningstyp Låda
Kvantitet 1
Mått (L x B x H) 50 X 95 X 50 mm
Längd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 50 mm
Bredd (engelska) 3,7 tum
Bredd (metrisk) 95 mm
Höjd (engelska) 2 lb
Höjd (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) öppning 1/8 tum
Vikt (engelska) .11 lb
Vikt (metrisk) 7852 g