Läs mer
Gilson™ Tillbehör för PIPETMANTM Complete Pipettsystem - TrioTM pipetterstativ
Handla allt Gilson ProdukterBeskrivning
- Enkel, transparent design ger bekvämt och säkert sätt att förvara Gilson pipetter
- Genomskinlig kropp gör det möjligt att se föremål placerade bakom
- Tillbehör för användning i dragskåp
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 1x Trio-pipettstativ |
| Färg | Klart |
| För användning med | Pipetter |
| Material | Polypropen |
| Typ | Pipetthållare |
| För användning med (applikation) | Rymmer 3 Gilson Pipetter |
| För användning med (utrustning) | PIPETMAN™ Komplett pipetteringssystem |
| Inkluderar | 1x Trio-pipettstativ |
| Förpackningstyp | Låda |
| Kvantitet | 1 |
| Visa mer |