Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ M Pipetttillbehör, Power Carrousel Stand
Produktkod. 12366172 Handla allt Gilson Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
PIPETMAN™ M Enkelkanalspipett
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
12366172 PIPETMAN™ M Enkelkanalspipett Varje
1 options
Produktkod. 12366172 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer FB1001
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bekväm laddningslösning för upp till 5 PIPETMAN M™ pipetter. PIPETMAN M™ Pipetttillbehör, Power Carrousel ger optimalt skydd mot stötar och föroreningar och garanterar kontinuerligt arbete.
  • Förbättrad effektivitet: Sparar tid, ladda din PIPETMAN-set på en gång på bara 1 timme (vid 80 % av dess kapacitet och 100 % på 3 timmar)
  • Pipettskydd: Skyddar mot stötar och föroreningar, pipetter hänger vertikalt för att förhindra vätskor från att rinna inuti skaftet
  • Bekväm drift: Roterande huvud ger enkel åtkomst till valfri pipett
  • Utrymmesbesparande och organiserad bänk: Smal design gör det möjligt att ha en snygg, städad och organiserad arbetsbänk. Dessutom undviker en upprullbar kabel alla problem med kabelspaghetti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med Pipetter
Material Polypropen
Typ Kraftkarusell
För användning med (utrustning) PIPETMAN™ M Enkelkanalspipett
Inkluderar Qty 1 Power Carrousel
Kvantitet 1
Bredd (engelska) 8.03 in