Beskrivning
- Noggrannhet och precision: Ingen risk för oavsiktliga konverteringsfel vid direktläsning och exakt volymfördelning som krävs av applikationen.
- Tidsbesparing: Spara tid med kontinuerlig justerbar volym och många fördelningar av aliquot: Upp till 125. Snabbare flerutdelning.
- Kontrollknapp för volymval.
- DISTRITIPS sprutor finns i standard- och steriliserade versioner.
- Endast 3 sprutor för att täcka aliquotvolymer från 1 μl till 1,25 ml.
Användningsområden:
- Alla tillämpningar som kräver upprepad utdelning inom klinisk, sjukhus-, biologiska, kemiska, livsmedels- och dryckes-, läkemedels-, kosmetik- och rättsmedicinska områden.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO-8655 |
| Kompatibla tips | Distritips |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blå |
| Material | Polypropen |
| Modell | DISTRIMAN |
| Antal kanaler | 1 |
| Typ | Positiv förskjutning Repetitiv pipett |
| Volym (metrisk) | 1 till 1,25 ml |
| För användning med (applikation) | Viskösa och flyktiga lösningar |
| Visa mer |