Läs mer
Gilson™ DISTRITIPS™ Sprutor
Produktkod. 10152902 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 till 12,5μ L
10 till 125μ L
100μ L till 1,25 ml
Modell:
12,5 ml Maxi
12,5 ml Maxi ST (Steril)
125μ L Micro
125μ L Micro ST (Steril)
1250μ L Mini
1250μ L Mini ST (Steril)
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Modell unitSize
10152902 100μ L till 1,25 ml 12,5 ml Maxi ST (Steril) Paket med 50
10606463 10 till 125μ L 1250μ L Mini Paket med 50
10616463 100μ L till 1,25 ml 12,5 ml Maxi Paket med 50
10397512 1 till 12,5μ L 125μ L Micro Paket med 50
10367562 1 till 12,5μ L 125μ L Micro ST (Steril) Paket med 50
12021572 10 till 125μ L 1250μ L Mini ST (Steril) Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10152902 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F164150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Garanterar noggrannhet och precision. DISTRITIPS™ Sprutan har ett alikvotvolymintervall från 1μ L till 1,25 ml.
  • Med nivåindikator
  • Finns i standard eller steriliserad (ST ) form, i lådor om 50 st
  • Certifierad fri från RNas, DNas, DNA, RNA och proteas
  • Fri från färgämnen, så ingen risk för kontaminering från deras komponenter
  • Endast tre sprutor behövs för att täcka 1μ L till 1,25 ml
  • Mer än 100 alikvoter kan dispenseras från varje spruta
  • Idealisk för exakta alikvoter
  • Kan användas med viskösa och flyktiga lösningar
  • Bulk eller individuellt förpackad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 100μ L till 1,25 ml
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell 12,5 ml Maxi ST (Steril)
Noggrannhet ±10,0μ L
Längd (engelska) 4,4 tum.
Längd (metrisk) 112 mm
Rena påståenden Fri från DNA, RNA, RNas, DNas, pyrogener
För användning med (applikation) Viskösa, flyktiga lösningar
Steriliseringsmetod Gammabestrålad
Formatera Individuellt inslagna
Tipsstil Positiv förskjutning
Förpackning Individuellt inslagna
Kvantitet 50 Pk.
Produkttyp DistriTip™ Spruta
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) DISTRIMAN Repeating Pipette
Graderad Ja
Produktlinje DistriTips