Beskrivning
- Med nivåindikator
- Finns i standard eller steriliserad (ST ) form, i lådor om 50 st
- Certifierad fri från RNas, DNas, DNA, RNA och proteas
- Fri från färgämnen, så ingen risk för kontaminering från deras komponenter
- Endast tre sprutor behövs för att täcka 1μ L till 1,25 ml
- Mer än 100 alikvoter kan dispenseras från varje spruta
- Idealisk för exakta alikvoter
- Kan användas med viskösa och flyktiga lösningar
- Bulk eller individuellt förpackad
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 till 12,5μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Modell | 125μ L Micro |
| Noggrannhet | ±0,125μ L |
| Längd (engelska) | 4 tum |
| Längd (metrisk) | 10.2 cm |
| Rena påståenden | Inga spår av metall |
| Visa mer |