Läs mer
Descrizione
- Med nivåindikator
- Finns i standard eller steriliserad (ST ) form, i lådor om 50 st
- Certifierad fri från RNas, DNas, DNA, RNA och proteas
- Fri från färgämnen, så ingen risk för kontaminering från deras komponenter
- Endast tre sprutor behövs för att täcka 1μ L till 1,25 ml
- Mer än 100 alikvoter kan dispenseras från varje spruta
- Idealisk för exakta alikvoter
- Kan användas med viskösa och flyktiga lösningar
- Bulk eller individuellt förpackad
Specifica
Specifica
| Volym (metrisk) | 10 till 125μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Modell | 1250μ L Mini |
| Noggrannhet | ±1.00μ L |
| Längd (engelska) | 3,7 tum |
| Längd (metrisk) | 93.5 mm |
| Rena påståenden | Inga spår av metall |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?