Läs mer
Gilson™ DISTRITIPSTM Sprutor
Produktkod. 10616463 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 till 12,5μ L
10 till 125μ L
100μ L till 1,25 ml
Modell:
12,5 ml Maxi
12,5 ml Maxi ST (Steril)
125μ L Micro
125μ L Micro ST (Steril)
1250μ L Mini
1250μ L Mini ST (Steril)
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Modell Förpackningsstorlek
10616463 100μ L till 1,25 ml 12,5 ml Maxi Paket med 50
10606463 10 till 125μ L 1250μ L Mini Paket med 50
10397512 1 till 12,5μ L 125μ L Micro Paket med 50
10367562 1 till 12,5μ L 125μ L Micro ST (Steril) Paket med 50
12021572 10 till 125μ L 1250μ L Mini ST (Steril) Paket med 50
10152902 100μ L till 1,25 ml 12,5 ml Maxi ST (Steril) Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10616463 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F164120
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Garanterar noggrannhet och precision. DISTRITIPSTM-sprutor har ett aliquotvolymintervall från 1 μl till 1,25 ml.
  • Med nivåindikator
  • Finns i standard eller steriliserad (ST ) form, i lådor om 50 st
  • Certifierad fri från RNas, DNas, DNA, RNA och proteas
  • Fri från färgämnen, så ingen risk för kontaminering från deras komponenter
  • Endast tre sprutor behövs för att täcka 1μ L till 1,25 ml
  • Mer än 100 alikvoter kan dispenseras från varje spruta
  • Idealisk för exakta alikvoter
  • Kan användas med viskösa och flyktiga lösningar
  • Bulk eller individuellt förpackad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 100μ L till 1,25 ml
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell 12,5 ml Maxi
Noggrannhet ±7.5μ L
Längd (engelska) 4,4 tum.
Längd (metrisk) 112 mm
Rena påståenden Inga spår av metall
För användning med (applikation) Viskösa, flyktiga lösningar
Formatera Bulk
Tipsstil Positiv förskjutning
Förpackning Slumpmässig
Kvantitet 50 Pk.
Produkttyp DistriTip™ Spruta
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) DISTRIMAN Repeating Pipette
Graderad Ja
Produktlinje DistriTips