Läs mer
Gilson™ DISTRITIPS™ Sprutor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4330380 Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
1 till 12,5μ L
10 till 125μ L
100μ L till 1,25 ml
Modell:
12,5 ml Maxi
12,5 ml Maxi ST (Steril)
125μ L Micro
125μ L Micro ST (Steril)
1250μ L Mini
1250μ L Mini ST (Steril)
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10606463
Brand: Gilson™ F164110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Garanterar noggrannhet och precision. DISTRITIPS™ Sprutan har ett alikvotvolymintervall från 1μ L till 1,25 ml.
  • Med nivåindikator
  • Finns i standard eller steriliserad (ST ) form, i lådor om 50 st
  • Certifierad fri från RNas, DNas, DNA, RNA och proteas
  • Fri från färgämnen, så ingen risk för kontaminering från deras komponenter
  • Endast tre sprutor behövs för att täcka 1μ L till 1,25 ml
  • Mer än 100 alikvoter kan dispenseras från varje spruta
  • Idealisk för exakta alikvoter
  • Kan användas med viskösa och flyktiga lösningar
  • Bulk eller individuellt förpackad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 till 125μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell 1250μ L Mini
Noggrannhet ±1.00μ L
Längd (engelska) 3,7 tum
Längd (metrisk) 93.5 mm
Rena påståenden Inga spår av metall
För användning med (applikation) Viskösa, flyktiga lösningar
Formatera Bulk
Tipsstil Positiv förskjutning
Förpackning Slumpmässig
Kvantitet 50 Pk.
Produkttyp DistriTip™ Spruta
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) DISTRIMAN Repeating Pipette
Graderad Nej
Produktlinje DistriTips