Läs mer
Gilson™ Spets Tomt ställ för pipettspetsar
Produktkod. 10193092 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Håller:
D10 pipetttoppar (0,1 till 10 μl)
D1000 pipetttoppar (100 till 1000 μl)
D200 pipettspetsar (2 till 200 μl)
DL10 pipetttoppar (0,1 till 10 μl)
Pipettspetsar (1 till 5 ml D5000)
Pipettspetsar (20 till 300 μl, D300)
Pipetttoppar (1 till 10 ml D10)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
10193092 Pipetttoppar (1 till 10 ml D10) Varje
10001972 Pipettspetsar (1 till 5 ml D5000) Varje
12699591 D10 pipetttoppar (0,1 till 10 μl) Paket med 2
12599615 DL10 pipetttoppar (0,1 till 10 μl) Paket med 2
12609601 D200 pipettspetsar (2 till 200 μl) Paket med 2
12619601 Pipettspetsar (20 till 300 μl, D300) Paket med 2
12649601 D1000 pipetttoppar (100 till 1000 μl) Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10193092 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F161220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.18 SEK
    245.37 SEK / Paket med 1
    Save 16.81 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Använd med lösa Gilson diamantspetsar. GilsonTM Tip Empty Rack For Pipett-tips är färgkodade för enkelhet.
  • Helt autoklaverbara
  • Tillverkad av polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Pipetttoppar (1 till 10 ml D10)
Material Polypropen
Positioner 1
Form Rektangulär
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Diamanttips
Antal per förpackning 1
Kvantitet 1
Storlek 150 x 101 x 170 mm
Längd (metrisk) 9.7 cm
Längd (engelska) 3,82 tum.
Bredd (engelska) 5,98 tum
Höjd (engelska) 6,57 tum.
Inkluderar Tom ställ
Produkttyp Tomt ställ
Array 1x1