Läs mer
Gilson™ Spets Tomt ställ för pipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12609601 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Håller:
D1000 pipettspetsar (100 till 1000μ L)
D200 pipettspetsar (2 till 200μ L)
DL10 pipettspetsar (0,1 till 10 μl)
Pipettspetsar (0,1 till 10μ L)
Pipettspetsar (1 till 10 ml)
Pipettspetsar (1 till 5 ml)
Pipettspetsar (20 till 300μ L)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller unitSize
12609601 D200 pipettspetsar (2 till 200μ L) Paket med 2
10193092 Pipettspetsar (1 till 10 ml) Varje
10001972 Pipettspetsar (1 till 5 ml) Varje
12699591 Pipettspetsar (0,1 till 10μ L) Paket med 2
12599615 DL10 pipettspetsar (0,1 till 10 μl) Paket med 2
12619601 Pipettspetsar (20 till 300μ L) Paket med 2
12649601 D1000 pipettspetsar (100 till 1000μ L) Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12609601 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F171302
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med lös Gilson Diamantspetsar. Gilson™ Tips Tomt ställ för pipett Tips är färgkodade för enkel användning.
  • Helt autoklaverbara
  • Tillverkad av polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Gult
Håller D200 pipettspetsar (2 till 200μ L)
Material Polypropen
Positioner 1
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja, förregling
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Diamanttips
Kvantitet 2
Storlek 134 x 89 x 127 mm
Längd (metrisk) 9.3 cm
Längd (engelska) 3,66 tum.
Bredd (engelska) 5,28 tum.
Höjd (engelska) 4,92 tum.
Inkluderar 2 Empty Racks
Produkttyp Tomt ställ
Array 1x2