Beskrivning
- Helt autoklaverbara
- Tillverkad av polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Håller | D1000 pipetttoppar (100 till 1000 μl) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 1 |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Ja, förregling |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Diamanttips |
| Kvantitet | 2 |
| Visa mer |