Läs mer
Gilson™ Spets Tomt ställ för pipettspetsar Produktkod.: 12699591
I lager
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Gilson™ Spets Tomt ställ för pipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12699591 Handla allt Gilson Produkter
Pipettspetsar (0,1 till 10μ L), Paket med 2
Håller:
D1000 pipettspetsar (100 till 1000μ L)
D200 pipettspetsar (2 till 200μ L)
DL10 Pipette Tips (0.1 to 10μL)
Pipettspetsar (0,1 till 10μ L)
Pipettspetsar (1 till 10 ml)
Pipettspetsar (1 till 5 ml)
Pipettspetsar (20 till 300μ L)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 12699591
Brand: Gilson™ F171102
Bara null kvar
I lager
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med lös Gilson Diamantspetsar. Gilson™ Tips Tomt ställ för pipett Tips är färgkodade för enkel användning.
  • Helt autoklaverbara
  • Tillverkad av polypropen
Greener Choice -krav
  • undefined
    • Recyclable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar 2 Empty Racks
Produkttyp Tomt ställ
Array 1x2
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Rött
Håller Pipettspetsar (0,1 till 10μ L)
Material Polypropen
Positioner 1
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja, förregling
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Diamanttips
Kvantitet 2 (1x2)
Storlek 134 x 89 x 102 mm
Längd (metrisk) 9.3 cm
Längd (engelska) 3,66 tum.
Bredd (engelska) 5,28 tum.
Höjd (engelska) 3,98 tum.
Produkttitel
Gilson™ Spets Tomt ställ för pipettspetsar >