Läs mer
Gilson™ MICROMAN™ E Capillary Pistons
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10456925 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Kvantitet:
182 förpackningar
192 förpackningar
200-pack
576 förpackningar
960-pack
Volym (metrisk):
1 till 10 μl
10 till 100 μl
100 till 1000 μl
20 till 50 μl
3 till 25 μl
50 till 250 μl
Modell:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP25ST
CP50
CP50ST
Formatera:
Låda
Låda
Rack, 2 x 96
Ställ, 10 x 96
Förpackningsstorlek:
Paket med 182
Paket med 192
Paket med 200
Paket med 576
Paket med 960
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Volym (metrisk) Modell Formatera unitSize
10456925 960-pack 50 till 250 μl CP250 Låda Paket med 960
10192852 192 förpackningar 1 till 10 μl CP10ST Rack, 2 x 96 Paket med 192
10011912 960-pack 1 till 10 μl CP10ST Ställ, 10 x 96 Paket med 960
15306564 576 förpackningar 3 till 25 μl CP25ST Låda Paket med 576
10789324 192 förpackningar 10 till 100 μl CP100ST Låda Paket med 192
11327920 960-pack 10 till 100 μl CP100ST Låda Paket med 960
15304785 576 förpackningar 20 till 50 μl CP50ST Låda Paket med 576
15314785 576 förpackningar 50 till 250 μl CP250ST Låda Paket med 576
12609621 182 förpackningar 100 till 1000 μl CP1000ST Låda Paket med 182
10041932 960-pack 1 till 10 μl CP10 Rack, 2 x 96 Paket med 192
12001532 960-pack 1 till 10 μl CP10 Ställ, 10 x 96 Paket med 960
10463942 200-pack 3 till 25 μl CP25 Låda Paket med 200
10726470 960-pack 3 till 25 μl CP25 Ställ, 10 x 96 -
10646653 192 förpackningar 10 till 100 μl CP100 Låda Paket med 192
10494132 960-pack 10 till 100 μl CP100 Låda Paket med 960
12123771 200-pack 20 till 50 μl CP50 Låda Paket med 200
10866510 960-pack 20 till 50 μl CP50 Ställ, 10 x 96 Paket med 960
10163522 200-pack 50 till 250 μl CP250 Låda Paket med 200
12597526 182 förpackningar 100 till 1000 μl CP1000 Låda Paket med 182
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 10456925 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F148014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
MICROMAN™ E Capillary Pistons ger reproducerbara, pålitliga resultat även med de mest trögflytande eller flyktiga vätskorna.
  • Rekommenderas för reproducerbara, pålitliga resultat även med de mest trögflytande eller flyktiga vätskorna.
  • Gjorda speciellt för Gilson™ MICROMAN™ E-pipetter.
  • Finns i ett brett utbud av volymer och utföranden, både i steriliserade och standardversioner, för att passa dina behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 till 250 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell CP250
Längd (engelska) 10,31 tum
Längd (metrisk) 86.45 mm
Formatera Låda
Tipsstil Positiv förskjutning
Förpackning Låda
Kvantitet 960-pack
Produkttyp Kapillärkolv
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Gilson Microman
Material Polypropen
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet