Läs mer
- Home
- Products
- Pipettprodukter
- Pipetttips
- Specialpipetttips
- Gilson™ MICROMAN™ E Capillary Pistons
Gilson™ MICROMAN™ E Capillary Pistons
Produktkod. 10494132
Handla allt Gilson Produkter
Change view
Kvantitet:
182 förpackningar
192 förpackningar
200-pack
576 förpackningar
960-pack
Volym (metrisk):
1 till 10 μl
10 till 100 μl
100 till 1000 μl
20 till 50 μl
3 till 25 μl
50 till 250 μl
Modell:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP25ST
CP50
CP50ST
Formatera:
Låda
Låda
Rack, 2 x 96
Ställ, 10 x 96
Förpackningsstorlek:
Paket med 182
Paket med 192
Paket med 200
Paket med 576
Paket med 960
19 product options available for selection
| Produktkod. | Kvantitet | Volym (metrisk) | Modell | Formatera | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10494132 | 960-pack | 10 till 100 μl | CP100 | Låda | Paket med 960 |
| 10192852 | 192 förpackningar | 1 till 10 μl | CP10ST | Rack, 2 x 96 | Paket med 192 |
| 10011912 | 960-pack | 1 till 10 μl | CP10ST | Ställ, 10 x 96 | Paket med 960 |
| 15306564 | 576 förpackningar | 3 till 25 μl | CP25ST | Låda | Paket med 576 |
| 10789324 | 192 förpackningar | 10 till 100 μl | CP100ST | Låda | Paket med 192 |
| 11327920 | 960-pack | 10 till 100 μl | CP100ST | Låda | Paket med 960 |
| 15304785 | 576 förpackningar | 20 till 50 μl | CP50ST | Låda | Paket med 576 |
| 15314785 | 576 förpackningar | 50 till 250 μl | CP250ST | Låda | Paket med 576 |
| 12609621 | 182 förpackningar | 100 till 1000 μl | CP1000ST | Låda | Paket med 182 |
| 10041932 | 960-pack | 1 till 10 μl | CP10 | Rack, 2 x 96 | Paket med 192 |
| 12001532 | 960-pack | 1 till 10 μl | CP10 | Ställ, 10 x 96 | Paket med 960 |
| 10463942 | 200-pack | 3 till 25 μl | CP25 | Låda | Paket med 200 |
| 10726470 | 960-pack | 3 till 25 μl | CP25 | Ställ, 10 x 96 | - |
| 10646653 | 192 förpackningar | 10 till 100 μl | CP100 | Låda | Paket med 192 |
| 12123771 | 200-pack | 20 till 50 μl | CP50 | Låda | Paket med 200 |
| 10866510 | 960-pack | 20 till 50 μl | CP50 | Ställ, 10 x 96 | Paket med 960 |
| 10163522 | 200-pack | 50 till 250 μl | CP250 | Låda | Paket med 200 |
| 10456925 | 960-pack | 50 till 250 μl | CP250 | Låda | Paket med 960 |
| 12597526 | 182 förpackningar | 100 till 1000 μl | CP1000 | Låda | Paket med 182 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
Produktkod.
10494132
Leverantör
Gilson™
Leverantörsnummer
F148314
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
4019.17 SEK valid until 2026-03-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28013" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28013" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Beskrivning
- Rekommenderas för reproducerbara, pålitliga resultat även med de mest trögflytande eller flyktiga vätskorna.
- Gjorda speciellt för Gilson™ MICROMAN™ E-pipetter.
- Finns i ett brett utbud av volymer och utföranden, både i steriliserade och standardversioner, för att passa dina behov.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 10 till 100 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Modell | CP100 |
| Längd (engelska) | 10,71 tum |
| Längd (metrisk) | 41.8 mm |
| Formatera | Låda |
| Tipsstil | Positiv förskjutning |
| Förpackning | Låda |
| Kvantitet | 960-pack |
| Produkttyp | Kapillärkolv |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | Gilson Microman |
| Material | Polypropen |
| Lämplig för ändamålet | Certifierad kvalitet |
| Visa mer Visa mindre |