Läs mer
Gilson™ MICROMAN™ E Capillary Pistons
Handla allt Gilson Produkter
Kvantitet:
182 förpackningar
192 förpackningar
200-pack
576 förpackningar
960-pack
Volym (metrisk):
1 till 10 μl
10 till 100 μl
100 till 1000 μl
20 till 50 μl
3 till 25 μl
50 till 250 μl
Modell:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP25ST
CP50
CP50ST
Formatera:
Låda
Låda
Rack, 2 x 96
Ställ, 10 x 96
Unit Size:
Paket med 182
Paket med 192
Paket med 200
Paket med 576
Paket med 960
Description
- Rekommenderas för reproducerbara, pålitliga resultat även med de mest trögflytande eller flyktiga vätskorna.
- Gjorda speciellt för Gilson™ MICROMAN™ E-pipetter.
- Finns i ett brett utbud av volymer och utföranden, både i steriliserade och standardversioner, för att passa dina behov.
Specifications
Specifications
| Volym (metrisk) | 10 till 100 μl |
| Filtrerade | Non-filtered |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Färg | Clear |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Modell | CP100 |
| Längd (engelska) | 4.8 in. |
| Längd (metrisk) | 41.8 mm |
| Formatera | Låda |
| Tipsstil | Positive Displacement |
| Show More |