Läs mer
Gilson™ MICROMAN™ E Capillary Pistons
Handla allt Gilson Produkter
Kvantitet:
10 x 96 Pk.
182 Pk.
192 Pk.
200 Pk.
576 Pk.
960 Pk.
Volym (metrisk):
1 till 10 μl
1 to 10 μL
10 till 100 μl
10 to 100 μL
100 till 1000 μl
20 till 50 μl
20 to 50 μL
3 till 25 μl
3 to 25 μL
50 till 250 μl
Modell:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP25ST
CP50
CP50ST
Formatera:
Box
Låda
Rack, 2 x 96
Ställ, 10 x 96
Förpackningsstorlek:
Paket med 182
Paket med 192
Paket med 200
Paket med 576
Paket med 960
Beskrivning
- Rekommenderas för reproducerbara, pålitliga resultat även med de mest trögflytande eller flyktiga vätskorna.
- Gjorda speciellt för Gilson™ MICROMAN™ E-pipetter.
- Finns i ett brett utbud av volymer och utföranden, både i steriliserade och standardversioner, för att passa dina behov.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 10 to 100 μL |
| Filtrerade | Non-filtered |
| Sterilitet | Sterile |
| Färg | Clear |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Modell | CP100ST |
| Längd (engelska) | 5.35 in. |
| Längd (metrisk) | 41.8 mm |
| Formatera | Box |
| Tipsstil | Positive Displacement |
| Visa mer |