Läs mer
Gilson™ MICROMAN™ E Capillary Pistons
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15304785 Handla allt Gilson Produkter
Kvantitet:
182 förpackningar
192 förpackningar
200-pack
576 förpackningar
960-pack
Volym (metrisk):
1 till 10 μl
10 till 100 μl
100 till 1000 μl
20 till 50 μl
3 till 25 μl
50 till 250 μl
Modell:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP25ST
CP50
CP50ST
Formatera:
Låda
Låda
Rack, 2 x 96
Ställ, 10 x 96
Förpackningsstorlek:
Paket med 182
Paket med 192
Paket med 200
Paket med 576
Paket med 960
Produktkod. 15304785
Brand: Gilson™ F148713
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MICROMAN™ E Capillary Pistons ger reproducerbara, pålitliga resultat även med de mest trögflytande eller flyktiga vätskorna.
  • Rekommenderas för reproducerbara, pålitliga resultat även med de mest trögflytande eller flyktiga vätskorna.
  • Gjorda speciellt för Gilson™ MICROMAN™ E-pipetter.
  • Finns i ett brett utbud av volymer och utföranden, både i steriliserade och standardversioner, för att passa dina behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 20 till 50 μl
Filtrerade Non-filtered
Sterilitet Sterile
Färg Clear
Autoklaveringsbar Autoclavable
Modell CP50ST
Längd (engelska) 10.71 in.
Längd (metrisk) 86.35 mm
Formatera Låda
Tipsstil Positive Displacement
Förpackning Box
Kvantitet 576 förpackningar
Produkttyp Capillary Piston
Disponibel Single-use
För användning med (utrustning) Gilson Microman
Material Polypropylene
Lämplig för ändamålet Certified Quality