Läs mer
Gilson™ MICROMAN™ E Capillary Pistons
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15314785 Handla allt Gilson Produkter
Kvantitet:
10 x 96 Pk.
182 Pk.
192 Pk.
200 Pk.
576 Pk.
960 Pk.
Volym (metrisk):
1 till 10 μl
1 to 10 μL
10 till 100 μl
10 to 100 μL
100 till 1000 μl
20 till 50 μl
20 to 50 μL
3 till 25 μl
3 to 25 μL
50 till 250 μl
Modell:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP25ST
CP50
CP50ST
Formatera:
Box
Låda
Rack, 2 x 96
Ställ, 10 x 96
Förpackningsstorlek:
Paket med 182
Paket med 192
Paket med 200
Paket med 576
Paket med 960
Produktkod. 15314785
Brand: Gilson™ F148714
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MICROMAN™ E Capillary Pistons ger reproducerbara, pålitliga resultat även med de mest trögflytande eller flyktiga vätskorna.
  • Rekommenderas för reproducerbara, pålitliga resultat även med de mest trögflytande eller flyktiga vätskorna.
  • Gjorda speciellt för Gilson™ MICROMAN™ E-pipetter.
  • Finns i ett brett utbud av volymer och utföranden, både i steriliserade och standardversioner, för att passa dina behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 till 250 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell CP250ST
Längd (engelska) 10,71 tum
Längd (metrisk) 86.45 mm
Formatera Låda
Tipsstil Positiv förskjutning
Förpackning Låda
Kvantitet 576 Pk.
Produkttyp Kapillärkolv
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Gilson Microman
Material Polypropen
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet