Beskrivning
MICROMANTM E-positiva förskjutningspipetter med kapillärkolvar erbjuder högsta precision vid pipettering av problemvätskor såsom oljor, kosmetika, blod, glycerol, radioaktiva prover, RNA, DNA och mer.
- Ergonomisk design för att öka pipetteringsprestandan.
- Patenterad QuickSnap-funktion för Kapillärkolvsanpassningssystem.
- Volymsäkrande knapp för att minska risken för oavsiktlig volymförändring under pipetteringscykler.
- Bekväm och lätt att använda med ny handtagsform och tillagd fingerkrok.
- Fullt synlig volymmätare.
- Stor tryckknapp för att enkelt aspirera och dosera.
- För fullständig och snabb pipettering av viskösa, flyktiga, täta, varma eller kalla vätskor.
- Undviker läckor vid pipettering av flyktiga (högt ångtryck) vätskor.
- Undvik korskontaminering eller kvarvarande provöverföring.
- För tips, se F148412G eller F148413G.
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | Gilson CP10 Tips, F148412G |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blå |
| För användning med | CP50, CP50ST |
| Material | Polypropen |
| Modell | M50E |
| Antal kanaler | 1 |
| Typ | Positiv förskjutningspipett |
| Volym (metrisk) | 20 till 50 μl |
| För användning med (applikation) | För pipettering av trögflytande, flyktiga och problemvätskor |
| Visa mer |