Läs mer
Gilson™ MICROMANTM E positiv förskjutningspipett
Produktkod. 15344775 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 till 10μ l
10 till 100μ l
20 till 50 μl
3 till 25 μl
50 till 250 μl
Modell:
M100E
M10E
M250E
M25E
M50E
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Modell Förpackningsstorlek
15344775 10 till 100μ l M100E Varje
15314775 1 till 10μ l M10E Varje
15354775 50 till 250 μl M250E Varje
15324775 3 till 25 μl M25E Varje
15334775 20 till 50 μl M50E Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15344775 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer FD10004
I lager
Lägg i varukorgen
Den ergonomiskt utformade MICROMANTM E Positive Displacement Pipetten, tillsammans med engångs-kapillärkolvspetsar (CP), ger högsta precision vid pipettering av viskösa, icke-vattenhaltiga vätskor som oljor, blod, glycerol och mer, samtidigt som den skyddar pipetten från kontaminering.
MICROMANTM E-positiva förskjutningspipetter med kapillärkolvar erbjuder högsta precision vid pipettering av problemvätskor såsom oljor, kosmetika, blod, glycerol, radioaktiva prover, RNA, DNA och mer.
  • Ergonomisk design för att öka pipetteringsprestandan.
  • Patenterad QuickSnap-funktion för Kapillärkolvsanpassningssystem.
  • Volymsäkrande knapp för att minska risken för oavsiktlig volymförändring under pipetteringscykler.
  • Bekväm och lätt att använda med ny handtagsform och tillagd fingerkrok.
  • Fullt synlig volymmätare.
  • Stor tryckknapp för att enkelt aspirera och dosera.
  • För fullständig och snabb pipettering av viskösa, flyktiga, täta, varma eller kalla vätskor.
  • Undviker läckor vid pipettering av flyktiga (högt ångtryck) vätskor.
  • Undvik korskontaminering eller kvarvarande provöverföring.
  • För tips, se F148412G eller F148413G.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips CP-tips
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Gul
Material Polypropen
Modell M100E
Antal kanaler 1
Typ Positiv förskjutningspipett
Volym (metrisk) 10 till 100μ l
För användning med (applikation) För pipettering av trögflytande, flyktiga och problemvätskor
Kvantitet 1
Längd (engelska) 12,6 tum
Bredd (engelska) 4,33 tum
Höjd (engelska) 1,38 tum.
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet