Läs mer
Gilson™ MICROMAN™ E Positiv förskjutningspipett
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15354775 Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
1 till 10μ l
10 till 100μ l
20 till 50 μl
3 till 25 μl
50 till 250 μl
Modell:
M100E
M10E
M250E
M25E
M50E
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15354775
Brand: Gilson™ FD10005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den ergonomiskt utformade MICROMAN™ E Pipett med positiv förskjutning, tillsammans med kapillärkolvspetsar för engångsbruk (CP) ger högsta precision vid pipettering av trögflytande, icke-vattenhaltiga vätskor som oljor, blod, glycerol och mer, samtidigt som pipetten skyddas från kontaminering.
MICROMAN™ E positiva deplacementpipetter med kapillärkolvar erbjuder högsta precision vid pipettering av problemvätskor som oljor, kosmetika, blod, glycerol, radioaktiva prover, RNA, DNA och mer.
  • Ergonomisk design för att öka pipetteringsprestandan.
  • Patenterad QuickSnap-funktion för kapillärkolvpassningssystem.
  • Volymsäkringsknapp för att minska risken för oavsiktlig volymförändring under pipetteringscykler.
  • Bekväm och lätt att använda med ny handtagsform och extra fingerkrok.
  • Helt synlig volymmätare.
  • Stor tryckknapp för enkel aspirering och dispensering.
  • För fullständig och snabb pipettering av trögflytande, flyktiga, täta, varma eller kalla vätskor.
  • Undviker läckor vid pipettering av flyktiga (högt ångtryck) vätskor.
  • Undvik korskontaminering eller kvarvarande provöverföring.
  • För tips, se F148412G eller F148413G.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips CP Tips
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Röd
Material Polypropen
Modell M250E
Antal kanaler 1
Typ Positiv förskjutningspipett
Volym (metrisk) 50 till 250 μl
För användning med (applikation) För pipettering av trögflytande, flyktiga och problemvätskor
Kvantitet 1
Längd (engelska) 4,25 tum
Bredd (engelska) 12,48 tum.
Höjd (engelska) 1,42 tum.
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet