Läs mer
Gilson™ MICROMANTM E positiv förskjutningspipett
Produktkod. p-4932285 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 till 10μ l
10 till 100μ l
20 till 50 μl
3 till 25 μl
50 till 250 μl
Modell:
M100E
M10E
M250E
M25E
M50E
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Modell Förpackningsstorlek
15314775 1 till 10μ l M10E Varje
15354775 50 till 250 μl M250E Varje
15324775 3 till 25 μl M25E Varje
15334775 20 till 50 μl M50E Varje
15344775 10 till 100μ l M100E Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15314775 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer FD10001
Lägg i varukorgen
Den ergonomiskt utformade MICROMANTM E Positive Displacement Pipetten, tillsammans med engångs-kapillärkolvspetsar (CP), ger högsta precision vid pipettering av viskösa, icke-vattenhaltiga vätskor som oljor, blod, glycerol och mer, samtidigt som den skyddar pipetten från kontaminering.
MICROMANTM E-positiva förskjutningspipetter med kapillärkolvar erbjuder högsta precision vid pipettering av problemvätskor såsom oljor, kosmetika, blod, glycerol, radioaktiva prover, RNA, DNA och mer.
  • Ergonomisk design för att öka pipetteringsprestandan.
  • Patenterad QuickSnap-funktion för Kapillärkolvsanpassningssystem.
  • Volymsäkrande knapp för att minska risken för oavsiktlig volymförändring under pipetteringscykler.
  • Bekväm och lätt att använda med ny handtagsform och tillagd fingerkrok.
  • Fullt synlig volymmätare.
  • Stor tryckknapp för att enkelt aspirera och dosera.
  • För fullständig och snabb pipettering av viskösa, flyktiga, täta, varma eller kalla vätskor.
  • Undviker läckor vid pipettering av flyktiga (högt ångtryck) vätskor.
  • Undvik korskontaminering eller kvarvarande provöverföring.
  • För tips, se F148412G eller F148413G.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kompatibla tips Gilson CP10 Tips, F148412G
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Röd
För användning med CP10, CP10ST
Material Polypropen
Modell M10E
Antal kanaler 1
Programmerbarhet Ja
Typ Positiv förskjutningspipett
Volym (metrisk) 1 till 10μ l
För användning med (applikation) För pipettering av trögflytande, flyktiga och problemvätskor
Kvantitet 1
Längd (engelska) 4,25 tum
Bredd (engelska) 12,48 tum.
Höjd (engelska) 1,42 tum.
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.