Läs mer
Gilson™ MICROMAN™ Positive-Displacement Pipets
Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
1 till 10 μl
10 till 100 μl
100 till 1000 μl
20 till 50 μl
3 till 25 μl
50 till 250 μl
Modell:
M10
M100
M1000
M25
M250
M50
Kompatibla tips:
C10
C100
C1000
C25
C250
C50
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Piston is located inside the tip or capillary preventing pipet contamination
- Color-coded push-button allows for easy identification of different models
- Dual function push-button that also ejects capillary pistons
- Comfortable PVDF handle resistant to aggressive chemicals
- Accurately measure high vapor pressure liquids without leakage or degradation of the tip
- M10 and M100 models are fully autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | C25 |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Modell | M25 |
| Antal kanaler | 1 |
| Typ | Positive Displacement Pipette |
| Volym (metrisk) | 3 till 25 μl |
| För användning med (applikation) | Pipetting of viscous and dense liquids |