Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ Classic Pipet
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10236072 Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
0,2 till 2 μl
1 till 10 μl
1 till 10 ml
1000 till 5000 μl
2 till 20 μl
20 till 100 μl
20 till 200 μl
200 till 1000 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10236072
Brand: Gilson™ F144802
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
The PIPETMAN Classic line, the world standard in pipetting, offers a wide range of continuously adjustable air-displacement pipettes suited for aqueous solutions of moderate viscosity and density.
  • Fully adjustable, air-displacement pipette with selected volume shown on digital indicator (volumeter)
  • Tip holder and tip ejector are autoclavable to avoid cross-contamination
  • Each pipet bears engraved identification number for traceability
Beställningsinfo
Trade in program available. Please contact your Fisher Scientific Sales representative for more details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0.025, ±2.5μL
Kompatibla tips D10, DL10, DF10ST, DFL10ST
Justerbart spetsavstånd No
Färg Red
Utmatningshastighet Manual
Disponibel Reusable
Typ av grepp Ergonomic
Material Polypropylene
Modell P10
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetman Classic
Programmerbarhet No
Sterilitet Non-sterile
Typ Pipette
Volym (metrisk) 1 till 10 μl
För användning med (applikation) PCR, DNA Sequencing, Small Volume Dispensing of Aqueous Fluids of Moderate Viscosity and Density (Molecular Biology, Immunology)
Längd (engelska) 14.37 in.
Längd (metrisk) 36.5 cm
Bredd (engelska) 12.01 in.
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Höjd (engelska) 4.72 in.
Höjd (metrisk) 12 cm
Lämplig för ändamålet Certified Quality