Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ Classic Pipet
Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
0,2 till 2 μl
1 till 10 μl
1 till 10 ml
1000 till 5000 μl
2 till 20 μl
20 till 100 μl
20 till 200 μl
200 till 1000 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Fully adjustable, air-displacement pipette with selected volume shown on digital indicator (volumeter)
- Tip holder and tip ejector are autoclavable to avoid cross-contamination
- Each pipet bears engraved identification number for traceability
Beställningsinfo
Trade in program available. Please contact your Fisher Scientific Sales representative for more details.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0.5, ±1μL |
| Kompatibla tips | D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST |
| Justerbart spetsavstånd | No |
| Färg | Yellow |
| Utmatningshastighet | Manual |
| Disponibel | Reusable |
| Typ av grepp | Ergonomic |
| Material | Polypropylene |
| Modell | P200 |
| Antal kanaler | 1 |
| Visa mer |