Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ Classic Pipet
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10635313 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 2 μl
1 till 10 μl
1 till 10 ml
1000 till 5000 μl
2 till 20 μl
20 till 100 μl
20 till 200 μl
200 till 1000 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10635313 0,2 till 2 μl Varje
10236072 1 till 10 μl Varje
10103532 1 till 10 ml Varje
10082012 2 till 20 μl Varje
10442412 20 till 100 μl Varje
10327282 20 till 200 μl Varje
10387322 200 till 1000 μl Varje
10032042 1000 till 5000 μl Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10635313 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F144801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
The PIPETMAN Classic line, the world standard in pipetting, offers a wide range of continuously adjustable air-displacement pipettes suited for aqueous solutions of moderate viscosity and density.
  • Fully adjustable, air-displacement pipette with selected volume shown on digital indicator (volumeter)
  • Tip holder and tip ejector are autoclavable to avoid cross-contamination
  • Each pipet bears engraved identification number for traceability
Beställningsinfo
Trade in program available. Please contact your Fisher Scientific Sales representative for more details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0.024, ±12μL
Kompatibla tips D10, DL10, DF10ST, DFL10ST
Justerbart spetsavstånd No
Färg Orange
Utmatningshastighet Manual
Disponibel Reusable
Typ av grepp Ergonomic
Material Polypropylene
Modell P2
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetman Classic
Programmerbarhet No
Sterilitet Non-sterile
Typ Pipette
Volym (metrisk) 0,2 till 2 μl
För användning med (applikation) PCR, DNA Sequencing, Small Volume Dispensing of Aqueous Fluids of Moderate Viscosity and Density (Molecular Biology, Immunology)
Längd (engelska) 14.37 in.
Längd (metrisk) 36.5 cm
Bredd (engelska) 12.01 in.
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Höjd (engelska) 4.72 in.
Höjd (metrisk) 12 cm
Lämplig för ändamålet Certified Quality