Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ Classic Pipet
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4330386 Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
0.2 to 2 μL
1 to 10 μL
1 to 10 mL
1000 to 5000 μL
2 to 20 μL
20 to 100 μL
20 to 200 μL
200 to 1000 μL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10635313
Brand: Gilson™ F144801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
The PIPETMAN Classic line, the world standard in pipetting, offers a wide range of continuously adjustable air-displacement pipettes suited for aqueous solutions of moderate viscosity and density.
  • Fully adjustable, air-displacement pipette with selected volume shown on digital indicator (volumeter)
  • Tip holder and tip ejector are autoclavable to avoid cross-contamination
  • Each pipet bears engraved identification number for traceability
Beställningsinfo
Trade in program available. Please contact your Fisher Scientific Sales representative for more details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0.024, ±12μL
Kompatibla tips D10, DL10, DF10ST, DFL10ST
Justerbart spetsavstånd No
Färg Orange
Utmatningshastighet Manual
Disponibel Reusable
Typ av grepp Ergonomic
Material Polypropylene
Modell P2
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetman Classic
Programmerbarhet No
Sterilitet Non-sterile
Typ Pipette
Volym (metrisk) 0.2 to 2 μL
För användning med (applikation) PCR, DNA Sequencing, Small Volume Dispensing of Aqueous Fluids of Moderate Viscosity and Density (Molecular Biology, Immunology)
Längd (engelska) 14.37 in.
Längd (metrisk) 36.5 cm
Bredd (engelska) 12.01 in.
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Höjd (engelska) 4.72 in.
Höjd (metrisk) 12 cm
Färgkod Orange
Lämplig för ändamålet Certified Quality