Läs mer
Gilson™ PIPETMANTM DIAMOND Omladdningspaket Tomt Boxset
Produktkod. 15209396 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Håller:
D10 pipetttoppar (0,1 till 10 μl), D200 pipettspetsar (2 till 200 μl)
D1000 pipetttoppar (100 till 1000 μl)
Array:
10 x 96
6 x 96
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Array Förpackningsstorlek
15209396 D1000 pipetttoppar (100 till 1000 μl) 6 x 96 Paket med 2
15279386 D10 pipetttoppar (0,1 till 10 μl), D200 pipettspetsar (2 till 200 μl) 10 x 96 Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15209396 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F171504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00 SEK
    175.27 SEK / Paket med 2
    Save 4.73 SEK
    2% Av
I lager
Lägg i varukorgen
PIPETMANTM Diamond Reload Pack Empty Box Set för blisterpåfyllning och påfyllningspaket. Lätt att förvara på alla bänkar.
  • Håll spetsar av modell DL10 (0,1 till 20μ L), D200 (2 till 200μ L), D1000 (100 till 1000μ L)
  • 70 % mindre plast
  • Tre gånger mindre än vanlig tipslåda
  • Miljövänlig
  • Finns i set om 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Håller D1000 pipetttoppar (100 till 1000 μl)
Material Polypropen
Positioner 1
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja, förregling
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Diamantspetsar
Kvantitet Set om 2
Storlek 134 x 89 x 196 mm
Längd (metrisk) 9.3 cm
Längd (engelska) 3,66 tum.
Bredd (engelska) 3,5 tum
Höjd (engelska) 7,56 tum.
Inkluderar 2 tomma ställ
Produkttyp Ladda om tom låda
Array 6 x 96