Läs mer
Gilson™ PIPETMANTM DIAMOND Omladdningspaket Tomt Boxset
Produktkod. 15279386 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Håller:
D10 pipetttoppar (0,1 till 10 μl), D200 pipettspetsar (2 till 200 μl)
D1000 pipetttoppar (100 till 1000 μl)
Array:
10 x 96
6 x 96
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Array Förpackningsstorlek
15279386 D10 pipetttoppar (0,1 till 10 μl), D200 pipettspetsar (2 till 200 μl) 10 x 96 Paket med 2
15209396 D1000 pipetttoppar (100 till 1000 μl) 6 x 96 Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15279386 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F171204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00 SEK
    175.27 SEK / Paket med 2
    Save 19.73 SEK
    10% Av
I lager
Lägg i varukorgen
PIPETMANTM Diamond Reload Pack Empty Box Set för blisterpåfyllning och påfyllningspaket. Lätt att förvara på alla bänkar.
  • Håll spetsar av modell DL10 (0,1 till 20μ L), D200 (2 till 200μ L), D1000 (100 till 1000μ L)
  • 70 % mindre plast
  • Tre gånger mindre än vanlig tipslåda
  • Miljövänlig
  • Finns i set om 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Håller D10 pipetttoppar (0,1 till 10 μl), D200 pipettspetsar (2 till 200 μl)
Material Polypropen
Positioner 1
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja, förregling
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Diamantspetsar
Kvantitet Set om 2
Storlek 134 x 89 x 127 mm
Längd (metrisk) 9.3 cm
Längd (engelska) 3,66 tum.
Bredd (engelska) 5,28 tum.
Höjd (engelska) 4,92 tum.
Inkluderar 2 tomma ställ
Produkttyp Ladda om tom låda
Array 10 x 96