Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ DIAMOND Reload Pack Tom Box Set
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-6806140 Handla allt Gilson Produkter
Håller:
Pipettspetsar (0,1 till 10μ L), Pipettspetsar (2 till 200μ L)
Pipetttips (100 till 1000μ L)
Array:
10 x 96
6 x 96
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15279386
Brand: Gilson™ F171204
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PIPETMAN™ Diamond Reload Pack Empty Box Set för blisterpåfyllning och omladdningsförpackningar. Lätt att förvara på alla bänkar.
  • Håll spetsar av modell DL10 (0,1 till 20μ L), D200 (2 till 200μ L), D1000 (100 till 1000μ L)
  • 70 % mindre plast
  • Tre gånger mindre än vanlig tipslåda
  • Miljövänlig
  • Finns i set om 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar 2 Empty Racks
Produkttyp Ladda om tom låda
Array 10 x 96
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Håller Pipettspetsar (0,1 till 10μ L), Pipettspetsar (2 till 200μ L)
Material Polypropen
Positioner 1
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja, förregling
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Diamanttips
Kvantitet Set om 2
Storlek 134 x 89 x 127 mm
Längd (metrisk) 9.3 cm
Längd (engelska) 3,66 tum.
Bredd (engelska) 5,28 tum.
Höjd (engelska) 4,92 tum.