Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ Diamond™ Pipetttips - Ladda om paket
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15287783 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 till 200μ L
Produktkod. Volym (metrisk)
15287783 2 till 200μ L
1 options
Produktkod. 15287783 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F167013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553.71 SEK
    479.05 SEK / Paket med 960
    Save 74.66 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
RELOAD PACK är det enklaste och snabbaste sättet att fylla på tom TIPACK Box
  • Tre gånger mindre än vanlig tipslåda
  • Miljövänlig - använder upp till 70 % mindre plast än vanlig rackbox
  • Färgkodade ställ för att skilja spetsmodeller åt och indikera kompatibla Gilson pipettmodeller
  • Autoklaveringsförhållanden: Fuktig värme/121 °C/20 minuter/1 bar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 2 till 200μ L
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell D200
Formatera Påfyllning
Produktlinje Pipetman Diamant