Description
- Optimerad geometri och rent polypropenmaterial säkerställer låg retention och naturligt hydrofob yta.
- Tillverkad i renrum och därmed ingen risk för kontaminering.
- Full spårbarhet från formen till bänken garanteras.
- Volymgraderingar gör det enkelt att visuellt kontrollera den aspirerade volymen.
- Kräver låg spetsmonteringskraft.
- Enkel identifiering med färgkodad förpackning.
- Bulkpacks försluts med ett dragkedjelås som enkelt kan öppnas för snabb åtkomst och stängas med hjälp av snabbtätningsremsan för att förhindra kontaminering och förlust av spetsar.
- Varje EasyPack låda innehåller 1000 tips (5 påsar med 200 dricks eller 1 påse med 1000; 4 påsar med 50 dricks eller 3 påsar med 334 dricks).
Specifications
Specifications
| Volym (metrisk) | 1 till 5 ml |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 12,17 tum |
| Längd (metrisk) | 30.9 cm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.5 mm |
| Formatera | Säckad |
| Tipsstil | Universell |
| Show More |