Beskrivning
- Optimerad geometri och rent polypropenmaterial säkerställer låg retention och naturligt hydrofob yta.
- Tillverkad i ett renrum och därmed ingen risk för kontaminering.
- Full spårbarhet från formen till bänken garanteras.
- Volymgraderingar gör det enkelt att visuellt kontrollera volymen som sugs upp.
- Kräver låg spetsmonteringskraft.
- Enkel identifiering med färgkodad förpackning.
- Bulkförpackningar är förseglade med ett blixtlåslås som enkelt kan öppnas för snabb åtkomst och stängas med hjälp av snabbförseglingsremsan för att förhindra kontaminering och förlust av spetsar.
- Varje EasyPack lådan innehåller 1000 spetsar (5 påsar med 200 spetsar eller 1 påse med 1000; 4 påsar med 50 spetsar eller 3 påsar med 334 spetsar).
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 till 10 ml |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 7,87 tum |
| Längd (metrisk) | 20 cm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0,07 tum |
| Formatera | Säckad |
| Tipsstil | Universell |
| Visa mer |