Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ Tips
Produktkod. 10367802 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
1 till 10 ml
1 till 5 ml
100 till 1 200μ l
100 till 1000 μl
2 till 200μ L
20 till 300μ l
Formatera:
Säckad
Kvantitet:
1000 (5 x 200)
200
200 (4 x 50)
334
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1002
Paket med 200
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Formatera Kvantitet unitSize
10367802 2 till 200μ L Säckad 1000 (5 x 200) Paket med 1000
10367132 1 till 10 ml Säckad 200 (4 x 50) Paket med 200
12629591 100 till 1 200μ l Säckad 200 Paket med 1000
10521103 0,1 till 20μ L Säckad 200 Paket med 1000
10357852 1 till 5 ml Säckad 334 Paket med 1002
10614353 0,1 till 10μ L Säckad 1000 (5 x 200) Paket med 1000
10001962 100 till 1000 μl Säckad 1000 (5 x 200) Paket med 1000
10245832 20 till 300μ l Säckad 1000 (5 x 200) Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10367802 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F161931
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ optimal prestanda för PIPETMAN-pipetter över hela volymområdet med PIPETMAN™ EasyPack™ Tips.
  • Optimerad geometri och rent polypropenmaterial säkerställer låg retention och naturligt hydrofob yta.
  • Tillverkad i ett renrum och därmed ingen risk för kontaminering.
  • Full spårbarhet från formen till bänken garanteras.
  • Volymgraderingar gör det enkelt att visuellt kontrollera volymen som sugs upp.
  • Kräver låg spetsmonteringskraft.
  • Enkel identifiering med färgkodad förpackning.
  • Bulkförpackningar är förseglade med ett blixtlåslås som enkelt kan öppnas för snabb åtkomst och stängas med hjälp av snabbförseglingsremsan för att förhindra kontaminering och förlust av spetsar.
  • Varje EasyPack lådan innehåller 1000 spetsar (5 påsar med 200 spetsar eller 1 påse med 1000; 4 påsar med 50 spetsar eller 3 påsar med 334 spetsar).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 2 till 200μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 4,72 tum
Längd (metrisk) 12 cm
Diameter (metrisk) Yttre .4 mm
Formatera Säckad
Tipsstil Universell
Förpackning 5 påsar med 200 tips
Kvantitet 1000 (5 x 200)
Produkttyp Pipetttips
Färgkod Gult
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Gilson Pipetman
Graderad Ja
Produktlinje Pipetman EasyPack
Material Polypropen
Examen 20 μL; 100 μL