Läs mer
Gilson™ PIPETMANTM EasyPackTM Tips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10521103 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
1 till 10 ml
1 till 5 ml
100 till 1 200μ l
100 till 1000 μl
2 till 200μ L
20 till 300μ l
Formatera:
Säckad
Kvantitet:
1000 (5 x 200)
200
200 (4 x 50)
334
Conditionnement:
Paket med 1000
Paket med 1002
Paket med 200
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volym (metrisk) Formatera Kvantitet unitSize
10521103 0,1 till 20μ L Säckad 200 Paket med 1000
10367132 1 till 10 ml Säckad 200 (4 x 50) Paket med 200
12629591 100 till 1 200μ l Säckad 200 Paket med 1000
10357852 1 till 5 ml Säckad 334 Paket med 1002
10614353 0,1 till 10μ L Säckad 1000 (5 x 200) Paket med 1000
10001962 100 till 1000 μl Säckad 1000 (5 x 200) Paket med 1000
10367802 2 till 200μ L Säckad 1000 (5 x 200) Paket med 1000
10245832 20 till 300μ l Säckad 1000 (5 x 200) Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10521103 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F161451
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Afficher toutes les promotions
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Säkerställ optimal prestanda för PIPETMAN-pipetter över hela volymområdet med PIPETMANTM EasyPackTM Tips.
  • Optimerad geometri och rent polypropenmaterial säkerställer låg retention och naturligt hydrofob yta.
  • Tillverkad i ett renrum och därmed ingen risk för kontaminering.
  • Full spårbarhet från formen till bänken garanteras.
  • Volymgraderingar gör det enkelt att visuellt kontrollera volymen som sugs upp.
  • Kräver låg spetsmonteringskraft.
  • Enkel identifiering med färgkodad förpackning.
  • Bulkförpackningar är förseglade med ett blixtlåslås som enkelt kan öppnas för snabb åtkomst och stängas med hjälp av snabbförseglingsremsan för att förhindra kontaminering och förlust av spetsar.
  • Varje EasyPack lådan innehåller 1000 spetsar (5 påsar med 200 spetsar eller 1 påse med 1000; 4 påsar med 50 spetsar eller 3 påsar med 334 spetsar).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volym (metrisk) 0,1 till 20μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell DL10 EASYPACK
Längd (engelska) 4,72 tum
Längd (metrisk) 12 cm
Diameter (metrisk) Yttre .04 mm
Formatera Säckad
Tipsstil Universell
Förpackning 5 påsar med 200 tips
Kvantitet 200
Produkttyp Pipetttips
Färgkod Rött
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Gilson Pipetman
Graderad Ja
Produktlinje Pipetman EcoPack
Material Polypropen
Examen 2 μl, 10 μl
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.