Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ Tips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10614353 Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
1 till 10 ml
1 till 5 ml
100 till 1 200μ l
100 till 1000 μl
2 till 200μ L
20 till 300μ l
Formatera:
Säckad
Kvantitet:
1000 (5x200)
200
200 (4x50)
334
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1002
Paket med 200
Produktkod. 10614353
Brand: Gilson™ F161631
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ optimal prestanda för PIPETMAN-pipetter över hela volymområdet med PIPETMAN™ EasyPack™ Tips.
  • Optimerad geometri och rent polypropenmaterial säkerställer låg retention och naturligt hydrofob yta.
  • Tillverkad i ett renrum och därmed ingen risk för kontaminering.
  • Full spårbarhet från formen till bänken garanteras.
  • Volymgraderingar gör det enkelt att visuellt kontrollera volymen som sugs upp.
  • Kräver låg spetsmonteringskraft.
  • Enkel identifiering med färgkodad förpackning.
  • Bulkförpackningar är förseglade med ett blixtlåslås som enkelt kan öppnas för snabb åtkomst och stängas med hjälp av snabbförseglingsremsan för att förhindra kontaminering och förlust av spetsar.
  • Varje EasyPack lådan innehåller 1000 spetsar (5 påsar med 200 spetsar eller 1 påse med 1000; 4 påsar med 50 spetsar eller 3 påsar med 334 spetsar).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,1 till 10μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 3,74 tum.
Längd (metrisk) 9.5 cm
Diameter (metrisk) Yttre .4 mm
Formatera Säckad
Tipsstil Universell
Förpackning 5 påsar med 200 tips
Kvantitet 1000 (5x200)
Produkttyp Pipetttips
Färgkod Rött
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Gilson Pipetman
Graderad Ja
Produktlinje Pipetman EasyPack
Material Polypropen
Examen 2μ L, 10μ L