Läs mer
Gilson™ PIPETMANTM EcoPackTM-tips
Produktkod. 12507536 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
100 till 1 200μ l
100 till 1000 μl
2 till 200μ L
20 till 300μ l
Förpackningsstorlek:
Paket med 10000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12507536 2 till 200μ L Paket med 10000
12571087 100 till 1 200μ l Paket med 10000
10071942 0,1 till 20μ L Paket med 10000
10570923 100 till 1000 μl Paket med 10000
10693963 0,1 till 10μ L Paket med 10000
10614163 20 till 300μ l Paket med 10000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12507536 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F161930
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Säkerställer optimal prestanda för PIPETMAN-pipetter över hela volymområdet. GilsonTM PIPETMANTM EcoPackTM Tips är helt autoklaverbara.
  • Optimerad geometri och rent polypropenmaterial säkerställer låg retention och naturligt hydrofob yta.
  • Tillverkad i ett renrum och därmed ingen risk för kontaminering.
  • Full spårbarhet från formen till bänken garanteras.
  • Volymgraderingar gör det enkelt att visuellt kontrollera volymen som sugs upp.
  • Kräver låg spetsmonteringskraft.
  • Enkel identifiering med färgkodad förpackning.
  • Bulkförpackningar är förseglade med en manipuleringssäker remsa som lätt kan öppnas för snabb åtkomst.
  • Bulkförpackningar stängs med den snabbförslutande remsan för att förhindra kontaminering och förlust av spetsar.
  • Varje EcoPack lådan innehåller 10 000 tips (10 påsar med 1000 tips).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 2 till 200μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell D200
Längd (engelska) 23,62 tum.
Längd (metrisk) 60 cm
Diameter (metrisk) Yttre .4 mm
Formatera Säckad
Tipsstil Universell
Kvantitet 10000
Produkttyp Pipetttips
Färgkod Gult
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Gilson Pipetman
Graderad Ja
Produktlinje Pipetman EcoPack
Material Polypropen
Examen 20 μl; 100 μl