Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ Tips
Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
100 till 1 200μ l
100 till 1000 μl
2 till 200μ L
20 till 300μ l
Förpackningsstorlek:
Paket med 10000
Beskrivning
- Optimerad geometri och rent polypropenmaterial säkerställer låg retention och naturligt hydrofob yta.
- Tillverkad i ett renrum och därmed ingen risk för kontaminering.
- Full spårbarhet från formen till bänken garanteras.
- Volymgraderingar gör det enkelt att visuellt kontrollera volymen som sugs upp.
- Kräver låg spetsmonteringskraft.
- Enkel identifiering med färgkodad förpackning.
- Bulkförpackningar är förseglade med en manipuleringssäker remsa som lätt kan öppnas för snabb åtkomst.
- Bulkförpackningar stängs med den snabbförslutande remsan för att förhindra kontaminering och förlust av spetsar.
- Varje EcoPack lådan innehåller 10 000 tips (10 påsar med 1000 tips).
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 100 till 1 200μ l |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Modell | D1200 |
| Längd (engelska) | 15,63 tum. |
| Längd (metrisk) | 39.7 cm |
| Diameter (metrisk) Yttre | .03 in |
| Formatera | Säckad |
| Visa mer |