Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ EXPERT™ Universal Fit Gel-laddningspipettspetsar: Osterila
Handla allt Gilson Produkter
Tipsstil:
Gelladdning, Rund
Plan, Gelladdning
Examen:
2 μL
5 μL
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Beskrivning
- Färgkodad spetsförpackning motsvarar industristandarder för volymfärgmatchning till pipetter
- Har graderingar vid varierande volymer som möjliggör snabba kontroller vid aspiration av prover
- Steril modell finns också
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 till 200μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Modell | Gelladdning |
| Längd (engelska) | 12,75 tum. |
| Längd (metrisk) | 8.255cm |
| Rena påståenden | RNase free, DNase free, Human DNA free, Endotoxins free, PCR Inhibitors free |
| För användning med (applikation) | Gel Loading |
| Visa mer |