Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ F Fixed Volume Pipette
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10061922 Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
2 μL
5 μL
10 μL
20 μL
25 μL
50 μL
100 μL
200 μL
250 μL
300 μL
400 μL
500 μL
1000 μL
5000 μL
Noggrannhet:
±0.08μL
±0.1μL
±0.2μL
±0.25μL
±0.4μL
±0.8μL
±1.6μL
±3μL
±3.5μL
±3.6μL
±30 μL
±4μL
±8μL
Modell:
F10
F100
F1000
F2
F20
F200
F25
F250
F300
F400
F5
F50
F500
F5000
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10061922
Brand: Gilson™ F123787
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
The PIPETMAN™ F Fixed Volume Pipette is a dedicated fixed-volume air-displacement pipet that guarantees no risk of volume-selection errors.
  • Dedicated fixed-volume pipette assures reliable and consistent results.
  • Volume can be adjusted by users in the laboratory for dense or viscous fluids.
  • Single-volume mechanism provides a low-cost alternative for clinical diagnostics, quality control and routine testing.
  • Gilson maximum permissible errors are guaranteed only when PIPETMAN pipettes are used with the recommended Gilson PIPETMAN Tips.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±3μL
Certifikat och efterlevnad GLP
Kompatibla tips D1000, DF1000ST, DF1200ST tip
Autoklaveringsbar Autoclavable
Färg Blue
Disponibel Reusable
För användning med D1000, DF1000ST, DF1200ST Tip
Material Polypropylene
Modell F250
Antal kanaler 1
Sterilitet Non-sterile
Typ Fixed Volume Pipette
Volym (metrisk) 250 μL
För användning med (utrustning) D1000, DF1000ST, DF1200ST tip
Inkluderar Stainless Steel piston and PVDF handle
Garanti 3 Years
Längd (engelska) 4.25 in.
Längd (metrisk) 10.8 cm
Bredd (engelska) 12.48 in.
Bredd (metrisk) 31.7 cm
Höjd (engelska) 1.42 in.
Höjd (metrisk) 3.6 cm
Lämplig för ändamålet Certified Quality