Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ F Fixed Volume Pipette
Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
2 μL
5 μL
10 μL
20 μL
25 μL
50 μL
100 μL
200 μL
250 μL
300 μL
400 μL
500 μL
1000 μL
5000 μL
Noggrannhet:
±0.08μL
±0.1μL
±0.2μL
±0.25μL
±0.4μL
±0.8μL
±1.6μL
±3μL
±3.5μL
±3.6μL
±30 μL
±4μL
±8μL
Modell:
F10
F100
F1000
F2
F20
F200
F25
F250
F300
F400
F5
F50
F500
F5000
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dedicated fixed-volume pipette assures reliable and consistent results.
- Volume can be adjusted by users in the laboratory for dense or viscous fluids.
- Single-volume mechanism provides a low-cost alternative for clinical diagnostics, quality control and routine testing.
- Gilson maximum permissible errors are guaranteed only when PIPETMAN pipettes are used with the recommended Gilson PIPETMAN Tips.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±3.6μL |
| Certifikat och efterlevnad | GLP |
| Kompatibla tips | D1000, DF1000ST, DF1200ST tip |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Färg | Blue |
| Disponibel | Reusable |
| För användning med | D1000, DF1000ST, DF1200ST Tip |
| Material | Polypropylene |
| Modell | F400 |
| Antal kanaler | 1 |
| Visa mer |