Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ F Fixed Volume Pipette
Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
1000 μl
5000 μl
Noggrannhet:
±0,08 μl
±0,1 μl
±0,2 μl
±0,25 μl
±0,4 μl
±0,8 μl
±1,6 μl
±3 μl
±3,5 μl
±3,6 μl
±30 μl
±4 μl
±8 μl
Modell:
F10
F100
F1000
F2
F20
F200
F25
F250
F300
F400
F5
F50
F500
F5000
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dedicated fixed-volume pipette assures reliable and consistent results.
- Volume can be adjusted by users in the laboratory for dense or viscous fluids.
- Single-volume mechanism provides a low-cost alternative for clinical diagnostics, quality control and routine testing.
- Gilson maximum permissible errors are guaranteed only when PIPETMAN pipettes are used with the recommended Gilson PIPETMAN Tips.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±3,5 μl |
| Certifikat och efterlevnad | GLP |
| Kompatibla tips | D1000, DF1000ST, DF1200ST tip |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Färg | Blue |
| Disponibel | Reusable |
| För användning med | D1000, DF1000ST, DF1200ST Tip |
| Material | Polypropylene |
| Modell | F300 |
| Antal kanaler | 1 |
| Visa mer |