Description
- Kroppen (handtaget) i PVDF minimerar handvärmande effekten under pipettering och är motståndskraftig mot aggressiva kemikalier
- Direkt volymläsning i decimalsiffror hjälper till att undvika misstag i volyminställningen
- Levereras med klassisk metall- eller plastutkastare med spetsen
- Clip-utkastaren sitter säkert i pipettens kropp och hjälper till att undvika att den glider över tid
- Omdesignade tätningar, lättare utkastningsfjädrar och högkvalitativt kolvfett ger så lite som 2 Newton kraft för att pipa
- Högkvalitativt kolvfett
Modellspecifika egenskaper
- Modellerna P2 och P10 har dubbla positionsutkastare för användning med D10 (kort) och DL10 (lång) spetsar
Order Info
Inbytesprogram tillgängligt. Vänligen kontakta din Fisher Scientific säljare för mer information.
Specifications
Specifications
| Noggrannhet | ±0,35,± 0,4,± 0,8 μL |
| Kompatibla tips | D200, DF30ST spets |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Lax |
| Utmatningshastighet | Manuell |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | D-200, DF30ST spets |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | PVDF, rostfritt stål |
| Show More |