Läs mer
Gilson™ PIPETMANTM-pipet
Produktkod. 12326132 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Färg:
Blå
Blå
Gul
Lax
Lila
Orange
Röd
Modell:
P10
P10 ml
P100
P1000
P2
P20
P200
P5000
Volym (metrisk):
0,2 till 2 μl
0,2 till 2μ L
1 till 10 μl
1 till 10 ml
1 till 10μ l
10 till 100 μl
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
100 till 1000 μl
2 till 20 μl
2 till 20μ l
20 till 200 μl
20 till 200μ l
500 till 5000μ L
Inkluderar:
Ingen utkastare
Plastspetsutkastare
Spetsutkastare i rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Modell Volym (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
12326132 Gul P200 20 till 200μ l Spetsutkastare i rostfritt stål Varje
12346122 Orange P2 0,2 till 2μ L Spetsutkastare i rostfritt stål Varje
11387790 Röd P10 1 till 10 μl Plastspetsutkastare Varje
12356122 Orange P2 0,2 till 2 μl Plastspetsutkastare Varje
12386122 Gul P20 2 till 20μ l Spetsutkastare i rostfritt stål Varje
12366122 Röd P10 1 till 10μ l Spetsutkastare i rostfritt stål Varje
12396122 Gul P20 2 till 20 μl Plastspetsutkastare Varje
12316132 Lax P100 10 till 100 μl Plastspetsutkastare Varje
12306132 Lax P100 10 till 100μ l Spetsutkastare i rostfritt stål Varje
12366132 Lila P5000 500 till 5000μ L Ingen utkastare Varje
12336132 Gul P200 20 till 200 μl Plastspetsutkastare Varje
12346132 Blå P1000 100 till 1 000μ l Spetsutkastare i rostfritt stål Varje
12356132 Blå P1000 100 till 1000 μl Plastspetsutkastare Varje
12376132 Blå P10 ml 1 till 10 ml Ingen utkastare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 12326132 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F144058M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4100.40 SEK
    3528.66 SEK / Paket med 1
    Save 571.74 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
PIPETMAN ger en ny nivå av komfort Gilson serie med en omdesignad kolvmekanism som minskar kraften som behövs för att aspirera och dispensera vätskor. PIPETMAN upprätthåller den pålitliga hållbarheten, noggrannheten och tillförlitligheten hos de ursprungliga PIPETMAN-pipetterna med komfort.
  • Kroppen (handtaget) i PVDF minimerar handvärmande effekten under pipettering och är motståndskraftig mot aggressiva kemikalier
  • Direkt volymläsning i decimalsiffror hjälper till att undvika misstag i volyminställningen
  • Levereras med klassisk metall- eller plastutkastare med spetsen
  • Clip-utkastaren sitter säkert i pipettens kropp och hjälper till att undvika att den glider över tid
  • Omdesignade tätningar, lättare utkastningsfjädrar och högkvalitativt kolvfett ger så lite som 2 Newton kraft för att pipa
  • Högkvalitativt kolvfett
Modellspecifika egenskaper
  • Modellerna P2 och P10 har dubbla positionsutkastare för användning med D10 (kort) och DL10 (lång) spetsar
Beställningsinfo
Inbytesprogram tillgängligt. Vänligen kontakta din Fisher Scientific säljare för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0,5,± 0,8,± 1,6 μL
Kompatibla tips D200, D300, DF100ST Tips
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Gul
Utmatningshastighet Manuell
Disponibel Återanvändbar
För användning med D-200, D-300, DF100ST Tips
Typ av grepp Ergonomi
Material PVDF, rostfritt stål
Modell P200
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetman
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 20 till 200μ l
För användning med (applikation) Extremt låga pipeteringskrafter, lätt design
För användning med (utrustning) D200, D300, DF100ST spets
Inkluderar Spetsutkastare i rostfritt stål
Kvantitet 1
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 318 x 108 x 38 mm
Längd (engelska) 14,37 tum
Längd (metrisk) 36.5 cm
Bredd (engelska) 12,01 tum
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Höjd (engelska) 4,72 tum
Höjd (metrisk) 12 cm
Vikt (engelska) .44 lb
Vikt (metrisk) .2 kg
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet