Beskrivning
- Kroppen (handtaget) i PVDF minimerar handvärmande effekten under pipettering och är motståndskraftig mot aggressiva kemikalier
- Direkt volymläsning i decimalsiffror hjälper till att undvika misstag i volyminställningen
- Levereras med klassisk metall- eller plastutkastare med spetsen
- Clip-utkastaren sitter säkert i pipettens kropp och hjälper till att undvika att den glider över tid
- Omdesignade tätningar, lättare utkastningsfjädrar och högkvalitativt kolvfett ger så lite som 2 Newton kraft för att pipa
- Högkvalitativt kolvfett
Modellspecifika egenskaper
- Modellerna P2 och P10 har dubbla positionsutkastare för användning med D10 (kort) och DL10 (lång) spetsar
Beställningsinfo
Inbytesprogram tillgängligt. Vänligen kontakta din Fisher Scientific säljare för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,025,± 0,075,± 0,1 μL |
| Kompatibla tips | D10, DL10, DF10ST, DFL10ST Tips |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Röd |
| Utmatningshastighet | Manuell |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | D-10, DL10, DF10ST, DFL10ST Tips |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | PVDF, rostfritt stål |
| Visa mer |